1,4-Dinitrobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A10293.06 A10293.14 A10293.22
A10293.06EA 50.2 EUR InStock
A10293.06 A10293.14 A10293.22
1,4-Dinitrobenzène ≥98%
1,4-Dinitrobenzène
Purity: 98+%
CAS No.: 100-25-4
Molecular Formula: C6H4N2O4
Formula Weight: 168.11
Flash Point: 150°(302°F)
Melting Point: 172-176°
Boiling Point: 299°
Beilstein Reference: 1105828
Merck Reference: 14,3273
UN No.: 3443
MDL No.: MFCD00007314
Formule: C₆H₄N₂O₄
MW: 168,11 g/mol
Point d'ébullition: 299 °C
Point de fusion: 172…176 °C
Densité: 1.625
Point d'éclair: 150 °C (302 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007314
Numéro CAS: 100-25-4
EINECS: 202-833-7
ONU: 3443
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,3273
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité