1,4-Dinitrobenzène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12783200EA 74.4 EUR InStock
EHERC12783200
1,4-Dinitrobenzène
1,4-Dinitrobenzène
Formule: C₆H₄N₂O₄
MW: 168,11 g/mol
Point d'ébullition: 299 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 172 °C
Densité: 1,625 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007314
Numéro CAS: 100-25-4
ONU: 3443
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03301
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité