Nitrobenzène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15557000EA 94.9 EUR InStock
EHERC15557000
Nitrobenzène
Nitrobenzène
Formule: C₆H₅NO₂
MW: 123,11 g/mol
Point d'ébullition: 210,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 5,7 °C
Densité: 1,2037 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 88 °C
Numéro MDL: MFCD00007043
Numéro CAS: 98-95-3
ONU: 1662
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06685
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité