Burettes, straight stopcock, PYREX®
Fournisseur: SciLabware
3295/24ASWC 3295/22ASWC 3295/26ASWC 3295/28ASWC 3295/12AS 3295/14AS 3295/16AS 3295/18AS
612-3970EA 57.3 EUR InStock
612-3970 612-3959 612-3971 612-3972 612-3973 612-3974 612-3975 612-3976
Burettes, straight stopcock, PYREX®
Burettes
Borosilicate glass with interchangeable PTFE key, Class AS.
  • Calibrated to deliver ‘Ex’
  • PTFE key for grease-free perfomance
  • White enamel graduations for good visibility with dark coloured solutions
Certifications: ISO 385.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité