L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Storage tubes, barcoded, Corning®
Fournisseur: Corning
8500 8501 8502 8503 8509 8510
479-0968EA 896.39 EUR InStock
479-0968 479-0969 479-0970 479-0971 479-0972 479-0973
Storage tubes, barcoded, Corning®
Tubes Microtubes
PP. The 1D/2D storage line is an innovative product with both a linear 1D and 2D barcodes etched on each tube.
  • Maximum information, 14×14 dot 2D barcode
  • Barcode stability, laser-etched, not an attached label
  • Compound compatibility, polypropylene construction throughout, making it inert
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité