Nitrobenzène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.06770.1000EA 49.1 EUR InStock
8.06770.9999 8.06770.1000 8.06770.2500 8.06770.9033 8.06770.0100 8.06770.9245
Nitrobenzène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Nitrobenzène
Formule: C₆H₅NO₂
MW: 123,11 g/mol
Point d'ébullition: 210,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 5,7 °C
Densité: 1,2037 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 88 °C
Numéro MDL: MFCD00007043
Numéro CAS: 98-95-3
ONU: 1662
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06685
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1.90 g/l (20 °C)
Melting Point 6.0 °C
Molar Mass 123.11 g/mol
Boiling Point 211 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 88 °C
Refractive Index 1.553 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 40 %(V)
Density 1.20 g/cm3 (20 °C)
pH 8.1 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C DIN 51794
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité