Détergents, poudre, rea-pur®
Fournisseur: HIRSCHMANN
9710102 9710105
HIRS9710102EA 51 EUR InStock
HIRS9710102 148-4233
Détergents, poudre, rea-pur®
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Nettoyant de surface qui élimine rapidement l'huile, la graisse, la cire, la résine, le silicone, le sang, les protéines et les résidus de sérum sur les matériaux tels que le verre, la porcelaine, le caoutchouc, le plastique et les métaux. Convient également au nettoyage et à la décontamination des sols et murs. Agents actifs respectueux de l'environnement, car biodégradables.
  • Les graduations sur la verrerie ne sont pas altérées
  • Sans chlore et sans alcalis caustiques
  • Bonne tolérance cutanée et non toxique
  • Extrêmement économique : solution de travail généralement à 0,5%
  • Adapté aux bains de nettoyage à ultrasons
Attention: Remarque : une exposition prolongée doit être évitée pour les métaux tels que l'aluminium et le zinc
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité