Cuves pour mesures de diffusion de la lumière
Fournisseur: HELLMA
540-135-20-40 540-111-80 540-110-80
HELL540-135-20-40EA 230 EUR InStock
HELL540-135-20-40 HELL540-111-80 HELL540-110-80
Cuves pour mesures de diffusion de la lumière
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
Ces cuves avec capuchons en PTFE sont conçues pour des mesures de diffusion de la lumière dans la gamme visible du spectre.
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Quartz à haute transmission UV
  • Haute pureté vers le bas du Quartz synthétique
  • Logos de couleur indiquant la gamme spectrale dans laquelle la cuvette est utilisée
  • Extension thermique extrêmement faible
Conviennent aux techniques d'analyse de haute précision.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité