Microtube racks, UniRack™
Fournisseur: Simport Scientific
S501-80 S500-80AS S500-80B S500-80G S500-80O S500-80P S500-80Y S500-80R
SIMPS501-80EA 42.3 EUR InStock
SIMPS501-80 SIMPS500-80AS 212-0866 SIMPS500-80G SIMPS500-80O SIMPS500-80P SIMPS500-80Y SIMPS500-80R
Microtube racks, UniRack™
Portoirs Tube Racks
PP, reversible
  • Racks can be connected laterally to build up extended storage
  • Detachable handles for ease of transport and stacking of full racks
  • Detachable transparent lid available
Reversible racks holds up to 80 microtubes on one side or flip it over to hold up to 60 PCR tubes on the other.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité