3-Nitrophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15312.09EA 40.4 EUR InStock
A15312.09
3-Nitrophénol ≥98%
3-Nitrophénol
Purity: 98+%
CAS No.: 554-84-7
Molecular Formula: C6H5NO3
Formula Weight: 139.11
Flash Point: >100°(212°F)
Melting Point: 93-98°
Boiling Point: 194°/70mm
Beilstein Reference: 1907946
Merck Reference: 14,6619
UN No.: 1663
MDL No.: MFCD00007240
Formule: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Point d'ébullition: 194 °C (70 mmHg)
Point de fusion: 93…98 °C
Densité: 1,490
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Numéro MDL: MFCD00007240
Numéro CAS: 554-84-7
ONU: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06652
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité