3-Nitrophénol, soluble
Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
Synonyms: m-Nitrophenol
0215589380 0215589305 0215589325
ICNA0215589380EA 303 EUR InStock
ICNA0215589380 ICNA0215589305 ICNA0215589325
3-Nitrophénol, soluble
3-Nitrophénol
Soluble in ethanol and water.
Formule: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 32…35 °C
Densité: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007240
Numéro CAS: 554-84-7
EINECS: 209-079-8
ONU: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06682
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité