3-Nitrophénol
Fournisseur: Molekula
MOLE50430656-25GEA 0 EUR InStock
MOLE50430656-25G
3-Nitrophénol
3-Nitrophénol
Formule: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 32…35 °C
Densité: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007240
Numéro CAS: 554-84-7
ONU: 3458
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06682
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité