Ultrasonic baths, analogue, XUBA series
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
XUBA1 XUBA3
GRANXUBA1EA 638 EUR InStock
GRANXUBA1 GRANXUBA3
Ultrasonic baths, analogue, XUBA series
Bains à ultrasons
It is a compact analogue controlled ultrasonic bath, providing a high standard of reliable and effective ultrasonic technology. Suitable for use in a wide range of applications from healthcare to laboratories, the choice of two baths come in a great value-for-money package, with stainless steel basket and ABS plastic lid included as standard.
Information de livraison: Supplied with stainless steel basket, ABS plastic lid and one bottle of M2 Ultrasonic solution included as standard.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité