L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Papiers de chromatographie en cellulose
Fournisseur: Sartorius
FT1-5270190100 FT2-527580600K FT2-527460570N FT2-527460570K FT-2503300580N FT-2507580600K FT-2527200200N FT2504-580600N FT2503-250250N FT2503-580600N FT-3-526-025
SARTFT1-5270190100EA 349 EUR InStock
SARTFT1-5270190100 SARTFT2-527580600K SARTFT2-527460570N 552-0374 SARTFT-2503300580N SARTFT-2507580600K 552-0373 SARTFT2504-580600N SARTFT2503-250250N SARTFT2503-580600N SARTFT-3-526-025
Papiers de chromatographie en cellulose
Filtres Papiers filtre Papier pour chromatographie
Chromatography papers are not only ideal for chromatography, but also for routine and repetitive separations, routine analysis of proteins in serum (e.g. human albumin) and several absorption applications like those common in the life sciences and diagnostics. They are made of cotton linters with more than 98% alpha-cellulose content and <0,04% ash content.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..