Spectroquant reference standard for Picco, Move and Multy colorimeters, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.19301.0001EA 156 EUR InStock
1.19301.0001
Spectroquant reference standard for Picco, Move and Multy colorimeters, Supelco®
Étalons Étalons pour colorimétrie et spectroscopie
Information de livraison: Standard includes four sealed cells including a Zero cell and stable coloured solutions and is supplied in a handy case with quality data, lot number and expiry date.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité