L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2-Nitrophénol zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: o-Nitrophenol
MQ200
8.06790.0100 8.06790.0500 8.06790.9050
8.06790.0100EA 33.5 EUR InStock
8.06790.0100 8.06790.0500 8.06790.9050
2-Nitrophénol zS, Sigma-Aldrich®
2-Nitrophénol
Formule: C₆H₅NO₃
MW: 139.11 g/mol
Point d'ébullition: 214.6
Point de fusion: 43…45 °C
Densité: 1.599 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 108
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011688
Numéro CAS: 88-75-5
EINECS: 201-857-5
ONU: 1663
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06717
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2.1 g/l (20 °C)
Melting Point 43 - 45 °C
Molar Mass 139.11 g/mol
Boiling Point 215 - 216 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.15 hPa (25 °C)
Flash Point 108 °C
Ignition Point 550 °C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité