L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Media bottles, safety-coated, without screw cap, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
219457 219455
WHEA219457EA 773 EUR InStock
WHEA219457 WHEA219455
Media bottles, safety-coated, without screw cap, WHEATON®
Flacons Flacons pour milieux de culture
USP Type I clear borosilicate glass, Plastisol coated.
  • Provided with graduations and writing patch
  • 33-430 screw cap can be purchased separately
  • Autoclavable
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité