Media bottles, graduated, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
219875 219845 219855 219865
WHEA219875EA 1050 EUR InStock
WHEA219875 WHEA219845 WHEA219855 WHEA219865
Media bottles, graduated, WHEATON®
Flacons Flacons pour milieux de culture
Amber borosilicate glass bottle with graduations and marking patch.
  • Graduations and marking patch assists in measuring volume and identifying content
  • Special pour lip facilitates pouring
  • Packaged in partitioned carton to help prevent scratch marks on bottles
Informations de commande: Black phenolic screw cap can be purchased separately
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité