Media bottles, graduated, Lab 45™, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
219927 219931 219929 219930 219917 219919 219920 219921
WHEA219927EA 229 EUR InStock
WHEA219927 WHEA219931 WHEA219929 WHEA219930 WHEA219917 WHEA219919 WHEA219920 WHEA219921
Media bottles, graduated, Lab 45™, WHEATON®
Flacons Flacons pour milieux de culture
Borosilicate glass, USP type I.
  • Graduated with writing patch
  • Bottles, caps and pour rings are autoclavable
  • Cap has a built-in wedge shaped sealing ring, eliminating the need for a liner
Wide mouth media storage bottles are designed for heavy duty storage as well as mixing and sampling.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité