Unité de test de fuite des pipettes (PLT)
Fournisseur: Brand
703970 703980
613-1557EA 1530 EUR InStock
613-1557 613-5740
Unité de test de fuite des pipettes (PLT)
Pipettes Micropipettes
L'unité PLT (détecteur de fuite des pipettes) pour pipettes à déplacement d'air permet d'effectuer des vérifications quotidiennes des pipettes, offrant ainsi une protection au cours des périodes séparant les étalonnages de routine et améliorant de façon significative la fiabilité des pipettes. Même les plus petites fuites sont détectées et quantifiées.
  • Des valeurs limites de test sont préprogrammées pour toutes les pipettes monocanal ou multicanaux disponibles sur le marché dans la plage de volume de 1 μl à 10 ml
  • Pipettes de test avec et sans pointes pour aider au diagnostic de la source de la fuite
  • Résultats de test en quelques secondes
  • Le logiciel PLT en option (PLTconnect) facilite la documentation relative aux essais d'étanchéité
Informations de commande: comprend un adaptateur de chaque type (adaptateur pour pipette 4 canaux en option) pour le test des pipettes à déplacement d'air avec pointe (montée) ou sans pointe, 2 prises (pour la validation de l'instrument), 3 filtres de rechange en PE pour les adaptateurs de pipette, un adaptateur secteur universel, un certificat de qualité et un manuel d'utilisation.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité