4-Nitrophénol ≥99.5% indicateur
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06798.0025 1.06798.0100
1.06798.0025EA 111 EUR InStock
1.06798.0025 1.06798.0100
4-Nitrophénol ≥99.5% indicateur
4-Nitrophénol
Formule: C₆H₅NO₃
Point d'ébullition: 279 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 110…114 °C
Densité: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007331
Numéro CAS: 100-02-7
EINECS: 202-811-7
ONU: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06654
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hill Formula C₆H₅NO₃
Chemical formula O₂NC₆H₄OH
Molar Mass 139.11 g/mol
Boiling point 279 °C (1013 hPa) (decomposition)
Density 1.48 g/cm³ (20 °C)
Flash point 169 °C
Ignition temperature 510 °C
Melting Point 110 - 114 °C
pH value 4.4 (5 g/l, H₂O, 24 °C)
Bulk density 550 kg/m³
Solubility 16 g/l (25 °C)
LD 50 dermal LD50 Rat 1024 mg/kg
Storage class 6.1C Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK WGK 2 water endangering
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité