4-Nitrophénol
Fournisseur: Molekula
MOLEM26742594EA 0 EUR InStock
MOLEM26742594
4-Nitrophénol
4-Nitrophénol
Formule: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Point d'ébullition: 279 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 110…114 °C
Densité: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 169 °C
Numéro MDL: MFCD00007331
Numéro CAS: 100-02-7
ONU: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06718
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité