2,4-Dinitroanisole
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12782400EA 0 EUR InStock
EHERC12782400
2,4-Dinitroanisole
2,4-Dinitroanisole
Formule: C₇H₆N₂O₅
MW: 198,14 g/mol
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 88 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00035745
Numéro CAS: 119-27-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité