Récipients de mélange et de dosage
Fournisseur: BURKLE
3460-0200 3460-0100 3460-0060 3460-0500
216-1721EA 856 EUR InStock
216-1721 BURK3460-0100 BURK3460-0060 BURK3460-0500
Récipients de mélange et de dosage
Flacons Bonbonnes
Les réservoirs sont absolument étanches. Ils sont à parois épaisses, sans soudures, résistants aux chocs et vitrifiés sans tension.
  • En PE-LD
  • Avec filetage intérieur 3/4" sur le fond du réservoir
  • Adapté aux aliments
L'orifice de remplissage à col large garantit un remplissage sûr.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité