Pinces pour bécher
Fournisseur: BOCHEM
2200 2190
BOCH2200EA 27.1 EUR InStock
BOCH2200 231-1007
Pinces pour bécher
Pinces
These beaker tongs are made of electrolytically polished stainless steel. The jaws are covered with silicone tubing.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité