Triphénylamine 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
140310250 140311000
ACRO140310250EA 69.9 EUR InStock
ACRO140310250 ACRO140311000
Triphénylamine 99+%
Triphénylamine
Formule: C₁₈H₁₅N
MW: 245,32 g/mol
Point d'ébullition: 347…348 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 125…127 °C
Densité: 0,774 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003020
Numéro CAS: 603-34-9
EINECS: 210-035-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 127 °C
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité