Portoirs de tubes à essai
Fournisseur: BOCHEM
8210 8212 8214 8220 8222
212-0001EA 49.8 EUR InStock
212-0001 212-0002 212-0003 212-0004 212-0005
Portoirs de tubes à essai
Portoirs Tube Racks
Rack, made of stainless steel 18/10.
  • Very good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité