Triphénylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15939.06 A15939.14 A15939.22
A15939.06EA 27 EUR InStock
A15939.06 A15939.14 A15939.22
Triphénylamine 98%
Triphénylamine
Purity: 98%
CAS No.: 603-34-9
Molecular Formula: (C6H5)3N
Formula Weight: 245.33
Melting Point: 125-129°
Boiling Point: 365°
MDL No.: MFCD00003020
Formule: C₁₈H₁₅N
MW: 245,32 g/mol
Point d'ébullition: 365 °C
Point de fusion: 125…129 °C
Densité: 0.774 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003020
Numéro CAS: 603-34-9
EINECS: 210-035-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité