Mesure de la D.B.O
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
F102B0134 F102B0133
705-0736EA 263 EUR InStock
705-0736 VELPF102B0133
Mesure de la D.B.O
Systèmes de détermination de la DBO
Système de mesure sans mercure pour déterminer la quantité d'oxygène dissous consommée par les microorganismes biologiques aérobies dans l'eau. Le capteur utilise la technologie manométrique et le contrôle par microprocesseur pour fournir des mesures de données régulières sur des périodes définies.
  • Très simple d'utilisation et sans mercure
  • Toutes les 24 heures, cinq valeurs peuvent être mémorisées ou visualisées instantanément sur l'affichage numérique
  • 1, 6 et 10 versions de flacons d'échantillonnage disponibles
  • Plages de mesure : DBO 90/250/600/999 ppm
Le contrôle de la température est généralement nécessaire pour les résultats reproductibles. Veuillez consulter les rubriques relatives aux armoires thermostatiques et aux incubateurs qui sont fournis séparément.
Temperature control is usually required for reproducible results - please see entries for thermostatic cabinets and incubators which are supplied separately.
Information de livraison: les systèmes DBO comprennent des capteurs, des flacons d'échantillonnage en verre foncé, des supports alcalins pour l'absorption de CO2, une plate-forme d'agitation (exceptée pour la version de flacon unique) et des barreaux d'agitation.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité