Pocket pH testers, Eutech pHSpear
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Eutech pHSpear
EUTEPHSPEAREA 427 EUR InStock
EUTEPHSPEAR
Pocket pH testers, Eutech pHSpear
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
This pH tester is specially designed for solid or semi-solid samples.
  • Open pore spear tip sensor – tough, fast, stable and minimises clogging
  • Double junction sensor prolongs electrode lifespan without contaminating samples
  • Manual temperature compensation (MTC)
  • Non volatile memory
  • 500 hours of operation on one set of batteries
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité