2-Éthoxyphénol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
370030050 370031000 370035000
ACRO370030050EA 27.5 EUR InStock
ACRO370030050 ACRO370031000 ACRO370035000
2-Éthoxyphénol 98%
2-Éthoxyphénol
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 216…217 °C
Point de fusion: 20…25 °C
Densité: 1.09 g/cm³
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002187
Numéro CAS: 94-71-3
EINECS: 202-358-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to pink Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité