2-Éthoxyphénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethoxy-2-phénolo-Éthoxyphénol
B24755.22EA 42.3 EUR InStock
B24755.22 B24755.14 B24755.36
2-Éthoxyphénol ≥98%
2-Éthoxyphénol
Purity: 98%
CAS No.: 94-71-3
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Flash Point: 86°(187°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 214-216°
MDL No.: MFCD00002187
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 214…216 °C
Point de fusion: 24…27 °C
Densité: 1,10
Point d'éclair: 86 °C (187 °F)
Numéro MDL: MFCD00002187
Numéro CAS: 94-71-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité