3-Éthoxyphénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24266.06 B24266.14 B24266.22
B24266.06EA 52 EUR InStock
B24266.06 B24266.14 B24266.22
3-Éthoxyphénol ≥98%
3-Éthoxyphénol
Purity: 98%
CAS No.: 621-34-1
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Flash Point: >93°(199°F)
Refractive Index: 1.5410
Odour: Phenol-like
Melting Point: 28-31°
Boiling Point: 247°
MDL No.: MFCD00016450
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 247 °C
Point de fusion: 28…31 °C
Densité: 1.070
Point d'éclair: >93 °C (199 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016450
Numéro CAS: 621-34-1
EINECS: 210-681-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité