4-Éthoxyphénol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
409670250 409670050 409671000
ACRO409670250EA 63.5 EUR InStock
ACRO409670250 ACRO409670050 ACRO409671000
4-Éthoxyphénol 99%
4-Éthoxyphénol
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 131 °C (9 mmHg)
Point de fusion: 64…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002334
Numéro CAS: 622-62-8
EINECS: 210-748-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité