4-Éthoxyphénol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20584.09 B20584.18
B20584.09EA 39.2 EUR InStock
B20584.09 B20584.18
4-Éthoxyphénol ≥99%
4-Éthoxyphénol
Purity: 99%
CAS No.: 622-62-8
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Odour: Phenol-like
Melting Point: 64-67°
Boiling Point: 121°/9mm
Beilstein Reference: 1907114
MDL No.: MFCD00002334
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 121 °C (9 mmHg)
Point de fusion: 64…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002334
Numéro CAS: 622-62-8
EINECS: 210-748-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité