Evaporating dishes, flat shape
Fournisseur: BOCHEM
8571 8570 8572
BOCH8571EA 36.5 EUR InStock
BOCH8571 BOCH8570 BOCH8572
Evaporating dishes, flat shape
Plateaux/Récipients/Pots Capsules d'évaporation
Evaporating dishes are made of stainless steel 18/10.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Easy to clean
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité