L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Evaporating dishes with spout
Fournisseur: BOCHEM
8023 8020 8021 8022 8024
BOCH8023EA 109 EUR InStock
BOCH8023 BOCH8020 BOCH8021 BOCH8022 BOCH8024
Evaporating dishes with spout
Plateaux/Récipients/Pots Capsules d'évaporation
Evaporating dish, made of nickel, with spout.
  • Corrosion resistant
  • Very good thermal resistance
  • Smooth surfaces for easy cleaning
Multipurpose tray ideal for a wide variety of uses.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité