Récipients à pansements, avec couvercle
Fournisseur: BOCHEM
8581 8584 8585 8587 8588 8693
BOCH8581EA 45.1 EUR InStock
BOCH8581 BOCH8584 BOCH8585 BOCH8587 216-0039 BOCH8693
Récipients à pansements, avec couvercle
Pots Pots à usage général
Jar made of stainless steel, with knob lid.
  • Very good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité