L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Blood collection tubes, with ACD, BD Vacutainer®
Fournisseur: BD Medical
367756 366645
613-3989EA 73.1 EUR InStock
613-3989 BDAM366645
Blood collection tubes, with ACD, BD Vacutainer®
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de sang
These ACD tubes are used to obtain a whole blood or a plasma sample.
  • Contains the active anticoagulant tri-sodium citrate with citric acid and dextrose
  • Available in two formulations, ACD solution A and ACD solution B
Tubes are available in glass only and are identifiable by a yellow cap.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité