Béchers de mesure à poignée
Fournisseur: BOCHEM
8640 8642
BOCH8640EA 200 EUR InStock
BOCH8640 BOCH8642
Béchers de mesure à poignée
Béchers
Stainless steel, 18/10, with handle and spout.
  • Good chemical resistance
  • Excellent resistance to heat
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité