3-Méthoxyphénol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Hydroxy-3-methoxybenzene, m-Methoxyphenol
161061000 161065000 161060250
ACRO161061000EA 67.1 EUR InStock
ACRO161061000 ACRO161065000 ACRO161060250
3-Méthoxyphénol 97%
3-Méthoxyphénol
Formule: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Point d'ébullition: 244 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –17 °C
Densité: 1.145 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002267
Numéro CAS: 150-19-6
EINECS: 205-754-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear pink-red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5510 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité