Ether monométhylique de l'hydroquinone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Mequinol4-Méthoxyphénol
A14845.18EA 22.3 EUR InStock
A14845.18 ABCRAB117737.0250 A14845.30 A14845.0B
Ether monométhylique de l'hydroquinone ≥98%
Ether monométhylique de l'hydroquinone
Purity: 98+%
CAS No.: 150-76-5
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Flash Point: 132°(269°F)
Melting Point: 55-58°
Boiling Point: 243-246°
Beilstein Reference: 507924
MDL No.: MFCD00002332
Formule: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Point d'ébullition: 243…246 °C
Point de fusion: 55…58 °C
Densité: 1,550
Point d'éclair: 132 °C (269 °F)
Numéro MDL: MFCD00002332
Numéro CAS: 150-76-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité