1,2-Diéthoxybenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17283.18EA 71.1 EUR InStock
A17283.18 A17283.30 ABCRAB115854.0050
1,2-Diéthoxybenzène ≥98%
1,2-Diéthoxybenzène
Purity: 98%
CAS No.: 2050-46-6
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Melting Point: 43-45°
Boiling Point: 218-220°
MDL No.: MFCD00015143
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Point d'ébullition: 218…220 °C
Point de fusion: 43…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015143
Numéro CAS: 2050-46-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité