Trifluoro(1,1,2,2-tétrafluoro-2-bromoéthoxy)éthylène
Synonyms: 2-Bromotetrafluoroethyl trifluorovinyl ether
010436-25G 010436-5G
FLUO010436-25GEA 0 EUR InStock
FLUO010436-25G FLUO010436-5G
Trifluoro(1,1,2,2-tétrafluoro-2-bromoéthoxy)éthylène
Trifluoro(1,1,2,2-tétrafluoro-2-bromoéthoxy)éthylène
Formule: F₂CCFOCF₂CF₂Br
MW: 276,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD02183517
Numéro CAS: 85737-06-0
EINECS: 288-516-4
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité