2,6-Dichloropurine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD2470-5GEA 56.1 EUR InStock
TCIAD2470-5G TCIAD2470-25G TCIAD2470-1G
2,6-Dichloropurine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,6-Dichloropurine
Formule: C₅H₂Cl₂N₄
MW: 189 g/mol
Point de fusion: 181 °C
Numéro MDL: MFCD00077725
Numéro CAS: 5451-40-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/91/28979391.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité