Méthyl-2-pyridylcétone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A0111-250ML A0111-25ML
TCIAA0111-250MLEA 204 EUR InStock
TCIAA0111-250ML TCIAA0111-25ML
Méthyl-2-pyridylcétone ≥99.0% (par GC)
2-Acetylpyridine
Formule: C₇H₇NO
Point d'ébullition: 189°C
Point de fusion: ∼10 °C
Densité: 1,0818 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 73°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006303
Numéro CAS: 1122-62-9
EINECS: 214-355-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d782f2c7611b1821dab78b2549670fa86123e8c&vid=2d782f2c7611b1821dab78b2549670fa86123e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité