N,N'-Méthylènediacrylamide, en poudre
Fournisseur: G Bioscienes
Attention
RC-024 RC-025
RC-024EA 173 EUR InStock
RC-024 RC-025
N,N'-Méthylènediacrylamide, en poudre
N,N'-Méthylènediacrylamide
Formule: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Point d'ébullition: 125 °C (3.33 hPa)
Point de fusion: 185 °C
Densité: 1.235 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008625
Numéro CAS: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité