Acide trans-4-méthylcyclohexanecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: trans-4-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
M1783-25G M1783-5G
TCIAM1783-25GEA 224 EUR InStock
TCIAM1783-25G TCIAM1783-5G
Acide trans-4-méthylcyclohexanecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide trans-4-méthylcyclohexanecarboxylique
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Point d'ébullition: 245°C
Numéro MDL: MFCD00074943
Numéro CAS: 13064-83-0
EINECS: 235-959-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e52b014119531c9bbdd967c689c8de487ac7c227&vid=e52b014119531c9bbdd967c689c8de487ac7c227&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité