Vératrole 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO161110010EA 123 EUR InStock
ACRO161110010 ACRO161111000 ACRO161115000
Vératrole 99+%
Vératrole
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 207 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 15 °C
Densité: 1,08 g/cm³
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00008357
Numéro CAS: 91-16-7
Merck Index: 12,10089
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité