Plomb diacétate
Fournisseur: FF-CHEMICALS
Synonyms: Plomb (II) acétate
FFCHFF61720005EA 1330 EUR InStock
FFCHFF61720005
Plomb diacétate
Diacétate de plomb
Formule: (H₃CCOO)₂Pb
MW: 325,29 g/mol
Point de fusion: 280 °C
Densité: 2,55 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00012452
Numéro CAS: 301-04-2
ONU: 1616
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05411
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité